Documentos clave
AB5078P
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinónimos:
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Anticuerpo anti-beta-amiloide 1-42, Chemicon®, from rabbit
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
chicken, mouse, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APP(351)
Descripción general
Las placas cerebrales y vasculares asociadas con la enfermedad de Alzheimer (EA) están compuestas principalmente por péptidos beta amiloides (Ab). Los Ab proceden de la escisión de la proteína precursora amiloide (APP) y varían en longitud de 39 a 43 aminoácidos. Los péptidos Ab [1-40], Ab [1-42] y Ab [1-43] proceden de la escisión de la APP después de los residuos 40, 42 y 43, respectivamente. La escisión la produce la gamma-secretasa durante el último paso de procesamiento de la APP. Los péptidos Ab [1-40], [1-42] y [1-43] son los principales constituyentes de las placas y los ovillos que aparecen en la EA. Se han desarrollado anticuerpos y péptidos Ab como herramientas para dilucidar la biología de la EA.
Especificidad
Reconoce la beta-amiloide 1-42. El anticuerpo no muestra una reactividad apreciable con la beta amiloide 1-40, detectado mediante ELISA.
Uno de los pasos más importantes e iniciales que causa la pérdida de memoria y cognición en la enfermedad de Alzheimer’(EA) implica la escisión proteolítica de la proteína precursora amiloide (APP, cromosoma 21) que libera péptidos cortos de 40, 42 y 43 aminoácidos (beta amiloide 1-40, 1-42 y 1-43). La polimerización de la beta-amiloide y el posterior depósito neuronal (amiloide) induce la degeneración de las neuronas involucradas en la memoria y la cognición.
Inmunógeno
Epítopo: C-terminal
Una secuencia peptídica de seis aminoácidos del C terminal de la beta-amiloide 1-42 humana.
Aplicación
Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina):
Inmunoelectrotransferencia (WB):
se utilizaron 1-10 µg/ml de un lote anterior. (Técnica de quimioluminiscencia).
ELISA:
se utilizó una dilución 1:10 000-1:100 000 de un lote anterior con 50-100 ng de péptido inmunógeno/pocillo.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-beta-amiloide 1-42 es un anticuerpo contra la beta-amiloide 1-42 para utilizar en ELISA, IH, IH(P) y WB.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Calidad
Evaluada habitualmente por inmunohistoquímica (parafina) en el cerebro de enfermedad de Alzheimer.
Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina):
Tinción de la beta-amiloide (nº de ref. AB5078P) en el cerebro con enfermedad de Alzheimer. Tejido pretratado con citrato, pH 6,0. El anticuerpo se diluyó a 1:35 utilizando detección IHC-Select con HRP-DAB. La inmunorreactividad se ve como tinción en depósitos de placa (marrón) o como depósitos amiloides vasculares cerebrales en las paredes de los vasos sanguíneos (marrón).
Forma física
Policlonal de conejo purificado en tampón líquido que contiene PBS con BSA al 0,1 %
Purificada por inmunoafinidad
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a -20ºC desde la fecha de recepción.
Nota de análisis
Control
Tejido cerebral de la enfermedad de Alzheimer, extractos de tejido entero de cerebro de ratón. C03-801.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Chronic thrombin exposure results in an increase in apolipoprotein-E levels.
Mhatre, M; Hensley, K; Nguyen, A; Grammas, P
Journal of Neuroscience Research null
Ramon Velazquez et al.
Molecular neurodegeneration, 11(1), 52-52 (2016-07-15)
Alzheimer's disease (AD) is the most prevalent neurodegenerative disorder worldwide. Clinically, AD is characterized by impairments of memory and cognitive functions. Accumulation of amyloid-β (Aβ) and neurofibrillary tangles are the prominent neuropathologies in patients with AD. Strong evidence indicates that
Accumulation of intraneuronal ?-amyloid 42 peptides is associated with early changes in microtubule-associated protein 2 in neurites and synapses.
Takahashi, RH; Capetillo-Zarate, E; Lin, MT; Milner, TA; Gouras, GK
Testing null
Athanassios Fragoulis et al.
Redox biology, 12, 843-853 (2017-04-28)
There is increasing evidence for the involvement of chronic inflammation and oxidative stress in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) is an anti-inflammatory transcription factor that regulates the oxidative stress defense. Our previous
Constantinos D Paspalas et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 14(5), 680-691 (2017-12-16)
An animal model of late-onset Alzheimer's disease is needed to research what causes degeneration in the absence of dominant genetic insults and why the association cortex is particularly vulnerable to degeneration. We studied the progression of tau and amyloid cortical