Documentos clave
AB1779
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-factor neurotrófico derivado del cerebro
serum, Chemicon®
Sinónimos:
BDNF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BDNF(627)
Especificidad
Factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF). Por inmunotransferencia por puntos, menos del 1% de reactividad cruzada contra NGF, NT3 o NT4.
REACTIVIDADES DE ESPECIES: Rata y humano. No se ha probado todavía en otras especies. Es probable que el anticuerpo funcione también en ratón y porcino debido a la homología de la secuencia.
Inmunógeno
Factor neurotrófico recombinante derivado del cerebro humano recombinante (BDNF).
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección del factor neurotrófico derivado del cerebro utilizando este anticuerpo frente al factor neurotrófico derivado del cerebro validado para utilizar en WB, IH.
Inmunohistoquímica: 1:1 000 (véase el protocolo sugerido).
Inmunotransferencia: 1:1 000; recomendamos preparar las muestras de BDNF para inmunoelectrotransferencia por el método de Katoh-Semba (1997) porque el BDNF no se extrae fácilmente en los tampones convencionales. Los tejidos disecados deben homogeneizarse en 10 volúmenes de tampón fosfato 100 mM que contenga EDTA 1 mM, clorhidrato de guanidina 2 M (pH7.2) y tres inhibidores de proteasas, la N-etilmaleimida 10 mM, la pepstatina 0,36mM y el PMSF 1 mM. Los homogeneizados se tratan luego con ultrasonidos y se centrifugan a 46K x g durante 30 minutos a 4C.
ACTIVIDAD BIOLÓGICA: Neutraliza el BDNF, pero no otras neurotrofinas.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neuroquímica y neurotrofinas
Neuroinflamación y dolor
Forma física
Liofilizado, sin conservantes. Reconstituir con 50 μl de agua destilada estéril.
Almacenamiento y estabilidad
Conservar el material liofilizado entre -20 y -70°C durante un máximo de 12 meses. Después de la reconstitución, mantener a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación. Se puede añadir glicerol (1:1) para una mayor estabilidad.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Ryan G Soderquist et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 91(3), 719-729 (2008-12-03)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) was covalently attached to polyethylene glycol (PEG) in order to enhance delivery to the spinal cord via the cerebrospinal fluid (intrathecal administration). By varying reaction conditions, mixtures of BDNF covalently attached to one (primary), two (secondary)
Tom Verhovshek et al.
Developmental neurobiology, 73(8), 587-598 (2013-03-21)
We have previously demonstrated that brain-derived neurotrophic factor (BDNF) interacts with testosterone to regulate dendritic morphology of motoneurons in the highly androgen-sensitive spinal nucleus of the bulbocavernosus (SNB). Additionally, in adult male rats testosterone regulates BDNF in SNB motoneurons and
Fenghua Chen et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 21(3), 291-304 (2017-12-12)
Electroconvulsive therapy is a fast-acting and efficient treatment of depression used in the clinic. The underlying mechanism of its therapeutic effect is still unclear. However, recovery of synaptic connections and synaptic remodeling is thought to play a critical role for
Escalated or suppressed cocaine reward, tegmental BDNF, and accumbal dopamine caused by episodic versus continuous social stress in rats.
Miczek, KA; Nikulina, EM; Shimamoto, A; Covington, HE
The Journal of Neuroscience null
Jessica Mary Livingston-Thomas et al.
Acta pharmacologica Sinica, 34(1), 104-112 (2012-10-30)
Constraint-induced movement therapy (CIMT), which forces use of the impaired arm following unilateral stroke, promotes functional recovery in the clinic but animal models of CIMT have yielded mixed results. The aim of this study is to develop a refined endothelin-1