AB1665
Anti-Fas Ligand Antibody
serum, Chemicon®
Sinónimos:
FasL
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, rat
no debe reaccionar con
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FAS(355)
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
ELISA: 1:10,000 - 1:50,000, for detection of control peptide (AG626) coated at a 1 μg/mL concentration.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1