Documentos clave
SIK4711-30
Sigma-Aldrich
11-Azidoundecyltriethoxysilane
≥95%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 673,00
US$ 673,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 673,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H37N3O3Si
Número de CAS:
Peso molecular:
359.58
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 673,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid (colorless)
caducidad
3 years under the recommended conditions
Aplicación
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
Información legal
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jieming Li et al.
Nature nanotechnology, 13(8), 723-729 (2018-05-08)
Dynamic DNA nanotechnology has yielded nontrivial autonomous behaviours such as stimulus-guided locomotion, computation and programmable molecular assembly. Despite these successes, DNA-based nanomachines suffer from slow kinetics, requiring several minutes or longer to carry out a handful of operations. Here, we