Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
AB1506
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor 2 y 3 de glutamato
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
AMPA-selective glutamate receptor 2, AMPA-selective glutamate receptor 2, glutamate receptor 2, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
hamster, mouse, human, guinea pig, monkey, gerbil, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIA2(2891)
General description
Los receptores del glutamato (GluR) pueden clasificarse como ionotropos o metabotropos y se subclasifican por sus preferencias agonistas (NMDA, AMPA o ácido kaínico). Hay cuatro tipos de subunidades de GluR selectivas a AMPA (GluR1, GluR2, GluR3 y GluR4). Las combinaciones tetrámeras o pentámeras de diferentes subunidades contribuyen a la diversidad funcional de los receptores del AMPA. En general, los receptores del AMPA intervienen en las corrientes sinápticas rápidas en la mayoría de las sinapsis excitadoras, y la estequiometría está caracterizada por la composición del subtipo.
Specificity
Reconoce el GluR2 y el GluR3 que tienen secuencias carboxi terminales casi idénticas. El análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot) del cerebro de rata muestra dos bandas poco separadas que co-migran con el GluR2 y el GluR3 expresados en las células transfectadas. GluR2 migra ligeramente por delante de GluR3. Sin reacción cruzada con GluR1 o GluR4. El anticuerpo parece reconocer GluR 2 y 3 en otras varias especies, pero no se ha caracterizado ampliamente en esos casos.
Se prevé que experimente reacción cruzada con humanos, ratas, monos, jerbos, cobayas y hámsters.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido carboxi terminal de GluR2 de rata conjugado con BSA con glutaraldehído (EGYNVYGIESVKI).
application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-receptor 2 y 3 del glutamato está validado para ser utilizado en IH(P), IC, IH, IP, WB para la detección del receptor 2 y 3 del glutamato.
Inmunohistoquímica:
se utilizó un lote previo en tejido fijado con paraformaldehído o paraformaldehído/glutaraldehído con microscopia óptica y electrónica. Se pueden utilizar cortes de criostato y vibratomo con o sin tratamiento con Triton X-100. Las concentraciones finales utilizadas fueron de 1-3 µg/ml.
Inmunoprecipitación:
Cuando se vinculó a la proteína A inmovilizada, un lote anterior de este anticuerpo provocó la inmunoprecipitación de receptor de cerebro o células transfectadas solubilizado con detergente.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado cerebral de rata.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:1000 de este anticuerpo detectó los receptores 2 y 3 del glutamato en 10 μg de lisado cerebral de rata.
Target description
108 kDa
Physical form
Purificada por inmunoafinidad
Suero policlonal de conejo purificado liofilizado a partir de tampón que contiene fosfato 0,01 M, NaCl 0.09 M, pH 7,2. BSA al 1 % y azida sódica al 0,1 %.
Storage and Stability
Mantener el material liofilizado a +2-8°C o -20°C hasta 6 meses después de la fecha de recepción.
Reconstituir hasta 500 μl con agua destilada estéril. Conservar el material reconstituido congelado (-20°C o -80°C) en alícuotas sin diluir durante un máximo de seis meses. El anticuerpo diluido que contiene azida sódica al 0,1 % para el análisis mediante inmunoelectrotransferencia puede conservarse durante varias semanas a +2-8°C y reutilizarse repetidamente.
Recomendaciones de manejo: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral humano y extractos de cerebro de ratón y tejido cerebral de rata.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
ZO-1 and the spatial organization of gap junctions and glutamate receptors in the outer plexiform layer of the mammalian retina.
Puller, C; de Sevilla Muller, LP; Janssen-Bienhold, U; Haverkamp, S
The Journal of Neuroscience null
Eunice Y Yuen et al.
The Journal of physiology, 588(Pt 13), 2361-2371 (2010-05-06)
Cofilin, the major actin depolymerizing factor, modulates actin dynamics that contribute to spine morphology, synaptic transmission and plasticity. Much evidence implicates the cofilin inactivation kinase LIMK in synaptic function, but little is known about the cofilin activation phosphatase Slingshot in
Suleman Hussain et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 9, 10-10 (2016-02-24)
Syntaxins are a family of membrane-integrated proteins that are instrumental in exocytosis of vesicles. Syntaxin-1 is an essential component of the presynaptic exocytotic fusion machinery in the brain and interacts with several other proteins. Syntaxin-1 forms a four-helical bundle complex
Morgane Boillot et al.
Scientific reports, 6, 21769-21769 (2016-02-18)
The secreted leucine-rich glioma inactivated 1 (LGI1) protein is an important actor for human seizures of both genetic and autoimmune etiology: mutations in LGI1 cause inherited temporal lobe epilepsy, while LGI1 is involved in antibody-mediated encephalitis. Remarkably, Lgi1-deficient (Lgi1(-/-)) mice
Amanda L Jacob et al.
Hippocampus, 25(7), 798-812 (2014-12-20)
AMPA receptors are the principal mediators of excitatory synaptic transmission in the mammalian central nervous system. The subunit composition of these tetrameric receptors helps to define their functional properties, and may also influence the synaptic trafficking implicated in long-term synaptic