Documentos clave
AAWP0470M
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,8 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 50 pair
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,8 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
descripción
47 mm diameter matched weight filter pairs, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 pairs
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pkg of 50 pair
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore
Millipore
Parámetros
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diám. del filtro
47 mm
grosor
150 μm
color
white
índice de refracción
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.8 μm pore size
82 % porosity
punto de burbuja
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han hecho de las membranas de filtración MF-Millipore una de las membranas más utilizadas en las aplicaciones analíticas y experimentales.
Los filtros MF-Millipore sin el tensioactivo Triton contienen cantidades mínimas de humectante y un menor contenido de extraíbles que los filtros MF-Millipore convencionales.
Aplicación
  • Control del aire
  • Control de partículas
  • Eliminación de partículas
  • Bioensayos
  • Microplásticos
Características y beneficios
  • Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
  • Disponible en una gama de tamaños de poro, de color blanco o negro, con o sin superficie cuadriculada
  • Compatible con los métodos de esterilización mediante óxido de etileno, radiación gamma y autoclave
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3