Documentos clave
8.51210
Sigma-Aldrich
1-Acetylimidazole
Novabiochem®
Sinónimos:
1-Acetylimidazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
110.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número índice de la CE:
219-577-7
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
99-105 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]1(cncc1)C(=O)C
InChI
1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
Clave InChI
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Reagent for acetylation of amines under mild conditions.
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Colour (visual): white to off white
Assay (HCIO4): ≥ 97.5 %
Assay (GG, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 90 °C
Melting range (upper value): ≤ 105 °C
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Identity (IR): passes test
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable