Documentos clave
8.51090
Sigma-Aldrich
TFFH
Tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate Novabiochem®
Sinónimos:
TFFH, Tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate,Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12F7N2P
Número de CAS:
Peso molecular:
264.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
104-109 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(=[N+](C)C)N(C)C
InChI
1S/C5H12FN2/c1-7(2)5(6)8(3)4/h1-4H3/q+1
Clave InChI
JILUGXGJYPRQPA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
TFFH is an in situ coupling reagents which smoothly converts protected amino acids to the corresponding acid fluoride in the presence of base [1]. Acid fluorides have proven are highly effective at coupling hindered amino acids such as α,α-disubstituted amino acids [2].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] L. A. Carpino, et al. (1995) J. Am. Chem. Soc., 117, 5401.
[2] S. A. Triolo, et al. in ′Peptides 1996, Proc. of 24th European Peptide Symposium′, R. Ramage & R. Epton (Eds), Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1998, pp. 839.
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Assay 1H-qNMR: ≥ 98.0 %
Ratio Cation/anion in 19F-NMR integration: lot specific result
1:5,7 to 1:6,3
Identity (IR): passes test
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable