8.51085
COMU
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
COMU, 1-[(1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy)-dimethylamino-morpholino)] uronium hexafluorophosphate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
COMU, 1-[(1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy) dimethylaminomorpholino)] uronium hexafluorophosphate Novabiochem®
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
>140 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.N1(CCOCC1)C(=[O+]\N=C(/C(=O)OCC)\C#N)N(C)C
InChI
1S/C12H19N4O4.F6P/c1-4-19-11(17)10(9-13)14-20-12(15(2)3)16-5-7-18-8-6-16;1-7(2,3,4,5)6/h4-8H2,1-3H3;/q+1;-1/b14-10-;
Clave InChI
GPDHNZNLPKYHCN-DZOOLQPHSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] A. El-Faham, et al. (2009) Chem. Eur. J., 15, 9404.
[2] A. El-Faham & F. Albericio (2010) J. Pept. Sci., 16, 6.
[3] Jean-d′Amour, et al. (2011) Org. Lett., 13, 2988.
Aplicación
- Re-evaluating the stability of COMU in different solvents: This study highlights the robust stability and effectiveness of COMU, promoting its use in various peptide synthesis scenarios, enhancing both scalability and environmental friendliness (Kumar et al., 2017).
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (10% in acetonitrile): clear
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.