Documentos clave
8.51068
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,5-diaminopentane hydrochloride
Novabiochem®
Sinónimos:
mono-Fmoc 1,5-diaminopentane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 5NH 2 · HCl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24N2O2 · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
324.42 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: spacer
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H3]CCCCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH/c21-12-6-1-7-13-22-20(23)24-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19;/h2-5,8-11,19H,1,6-7,12-14,21H2,(H,22,23);1H
Clave InChI
MYVDRDMFYHOZBJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Diaminopentane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
Ligadura / enlace
Replaces: 01-63-0075
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Bonjour, Connaissez-vous les conditions de solubilisation de ce peptide? Merci.Cdlmt.
    1 answer
    1. Solubility data for the peptide is limited to the solvent system used in thin-layer chromatography analysis of the product: chloroform, methanol, and acetic acid in the ratio of 15:4:1.