Documentos clave
8.51065
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,3-diaminopropane hydrochloride
Novabiochem®
Sinónimos:
mono-Fmoc 1,3-diaminopropane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 3NH 2 · HCl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20N2O2 · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
296.36 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: spacer
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H3]CCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C18H20N2O2.ClH/c19-10-5-11-20-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17H,5,10-12,19H2,(H,20,21);1H
Clave InChI
UIDYFLMAHOWVLG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Diaminopropane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
Ligadura / enlace
Replaces: 01-63-0067
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable