Documentos clave
8.51038
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms)
≥95% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms), Fmoc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H41NO10
Número de CAS:
Peso molecular:
575.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms), Novabiochem®
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥93.0% (HPLC)
≥95% (TLC)
Formulario
oil
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C30H41NO10/c32-29(33)9-11-35-13-15-37-17-19-39-21-22-40-20-18-38-16-14-36-12-10-31-30(34)41-23-28-26-7-3-1-5-24(26)25-6-2-4-8-27(25)28/h1-8,28H,9-23H2,(H,31,34)(H,32,33)
Clave InChI
HEGZERUHBVYZPH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
22-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Aplicación
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms) Novabiochem®. CAS 882847-34-9, molar mass 575.61 g/mol.
Ligadura / enlace
Replaces: 01-63-0204
Nota de análisis
Color (visual): colourless to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable