Documentos clave
8.45113
Sigma-Aldrich
Phosphoryl chloride
Msynthplus
Sinónimos:
Phosphoryl chloride, Phosphorus oxide trichloride, Phosphorus oxychloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Número índice de la CE:
233-046-7
bp:
105.3 °C/1013 hPa
presión de vapor
36 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (argenometric)
Formulario
liquid
potencia
36 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
1.0 (25 °C, 5 g/L in H2O)
bp
105.3 °C/1013 hPa
mp
1-2 °C
densidad
1.68 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
Clave InChI
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Msynthplus
Aplicación
Phosphoryl chloride Msynthplus. CAS 10025-87-3, EC Number 233-046-7, chemical formula POCl₃.
Nota de análisis
Color (visual)colourlessAppearance of substance (visual)clearAssay (argentometric)≥ 99.0 %Identity (IR)passes testThe analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Información legal
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable