Documentos clave
8.43948
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachloroethane
for synthesis
Sinónimos:
1,1,2,2-Tetrachloroethane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H2Cl4
Número de CAS:
Peso molecular:
167.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
201-197-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
6.4 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
3990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
mp
-42.5 °C
solubilidad
2830 g/L
densidad
1.59 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
Clave InChI
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Activity coefficients and excess Gibbs energy functions of acetophenone with 1, 2-dichloroethane and 1, 1, 2, 2-tetrachloroethane binary mixtures: Provides data on the thermodynamic properties of 1,1,2,2-Tetrachloroethane in chemical mixtures, useful for chemical engineering applications (Anila et al., 2016).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.593 - 1.598
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable