Documentos clave
8.43836
Sigma-Aldrich
Nickel boride
≥98% (ICP)
Sinónimos:
Nickel boride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BNi2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
234-494-6
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (ICP)
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ni]#[B]=[Ni]
InChI
1S/B.2Ni
Clave InChI
WRLJWIVBUPYRTE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
for synthesis
Nota de análisis
Assay (ICP OES): ≥ 98.0 %
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable