Merck
549541
Sigma-Aldrich
Antimony tin oxide
nanopowder, <50 nm particle size, ≥99.5% trace metals basis
Sinónimos:
ATO
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 115,00
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 115,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% trace metals basis
Formulario
nanopowder
composición
antimony pentoxide, 7-11%
tin(IV) oxide, 89-93%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: antimony
superficie
47 m2/g
tamaño de partícula
<50 nm
cadena SMILES
O=[Sn]=O.O=[Sb]O[Sb]=O
Clave InChI
DCEPJBOKQZTMOG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)