Documentos clave
8.41692
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
for synthesis
Sinónimos:
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H23N3
Número de CAS:
Peso molecular:
173.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
221-201-1
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.3 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
155 °C
potencia
1330 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.1-5.7 % (v/v)
pH
11.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
<-18 °C
temperatura de transición
flash point 76 °C
densidad
0.828 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CCN(C)C)(CCN(C)C)C
InChI
1S/C9H23N3/c1-10(2)6-8-12(5)9-7-11(3)4/h6-9H2,1-5H3
Clave InChI
UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup