366404
1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine
97%
Sinónimos:
HMTETA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
130 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN(C)CCN(C)CCN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C12H30N4/c1-13(2)7-9-15(5)11-12-16(6)10-8-14(3)4/h7-12H2,1-6H3
Clave InChI
DWFKOMDBEKIATP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocolos
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.