Merck
365270
Sigma-Aldrich
Methyl α-bromophenylacetate
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 79,40
US$ 79,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 79,40
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(Br)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
229.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 79,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.553 (lit.)
bp
113 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.455 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Clave InChI
NHFBYYMNJUMVOT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl α-bromophenylacetate is an ester. Palladium catalyzed homocoupling reaction of methyl α-bromophenylacetate with 3,5-dimethyl phenyl boronic acid is reported.[1]
Aplicación
Methyl α-bromophenylacetate may be used as initiator during ESR study of atom transfer radical polymerization (ATRP) of methyl methacrylate (MMA) and ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA).[2] It may be used as reagent in the homopolymerization of MMA in supercritical carbon dioxide.[3]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Atom transfer radical polymerization of MMA with a macromolecular ligand in a fluorinated solvent and in supercritical carbon dioxide.
Grignard B, et al.
Eur. Polymer J., 44(3), 861-871 (2008)
ESR study on diffusion-controlled atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate and ethylene glycol dimethacrylate.
Wang AR and Zhu S.
Macromolecules, 35(27), 9926-9933 (2002)
A novel palladium-catalyzed homocoupling reaction initiated by transmetallation of palladium enolates.
Lei A and Zhang X.
Tetrahedron Letters, 43(14), 2525-2528 (2002)