8.41522
1-Ethynylcyclohexanol
for synthesis
Sinónimos:
1-Ethynylcyclohexanol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 hPa ( 50 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
365 °C
potencia
583 mg/kg LD50, oral (Rat)
973 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.3-8.7 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
180 °C/1013 hPa
mp
30-32 °C
temperatura de transición
flash point 73 °C
solubilidad
10 g/L
densidad
0.976 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2
Clave InChI
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.979
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup