Unfortunately, this product is intended for use in ion selective electrodes and is not certified or tested for use in DIN 75201 testing.
80135
Diisodecyl phthalate
for ion-selective electrodes, Selectophore™, ≥99.0%
Seleccione un Tamaño
US$ 110,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 110,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore™
Ensayo
≥99.0% (sum of isomers, GC)
≥99.0%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.486
densidad
0.965 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(OCCCCCCCC(C)C)C1=C(C(OCCCCCCCC(C)C)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
Clave InChI
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
527.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
275.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Stehen auf der Flasche die Referenzwerte für DIN 75201 Verfahren A (Reflektometerwert) und Verfahren B (gravimetrischer Wert)? Gibt es ein Verfallsdatum?
1 answer-