Documentos clave
6910-OP
Millipore
PIPES Sodium Salt
OmniPur® Grade, >=99.0%
Sinónimos:
OmniPur® PIPES, Sodium Salt
About This Item
Fórmula lineal:
C16H33N4Na3O12S4
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
crystalline powder (Fine)
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
Condiciones de envío
ambient
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCN2CCN(CC2)CC[S](=O)(=O)O.[S](=O)(=O)([O-])CCN1CCN(CC1)CC[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2C8H18N2O6S2.3Na/c2*11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;;/h2*1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;;/q;;3*+1/p-3
Clave InChI
FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (anhydrous basis): ≥99.0%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
pKa at 25°C 6.10-7.50
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable