Documentos clave
8.40160
Sigma-Aldrich
2-Isopropylphenol
for synthesis
Sinónimos:
2-Isopropylphenol, 2-(1-Methylethyl)phenol, 2-Hydroxycumene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
201-852-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<0.066 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
212-214 °C/1013 hPa
mp
14-16 °C
temperatura de transición
flash point 88 °C
densidad
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
Clave InChI
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup