Saltar a
175404
4-Isopropylphenol
98%
Sinónimos:
p-Cumenol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 42,70
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 156,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2CHC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-798-8
Beilstein/REAXYS Number:
1363564
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
US$ 42,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
212-213 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
InChI key
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
General description
Sonochemical degradation of 4-Isopropylphenol has been studied[1].
Application
4-Isopropylphenol was used in the synthesis of vinyl compounds[2].
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR9185W346101129526
description
98%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥98%, FG
description
98%
assay
98%
assay
-
assay
≥98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
bp
212-213 °C (lit.)
bp
212-213 °C (lit.)
bp
212-213 °C (lit.)
bp
212-213 °C (lit.)
form
crystals
form
-
form
-
form
-
mp
59-61 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Isopropylphenol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
110 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)