Merck
W396321
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trimethylphenol
≥98%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3C6H2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Número de FEMA:
3963
Beilstein:
2042207
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número Flavis:
04.085
NACRES:
NA.05
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
FG
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥98%
mp
59-62 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
coffee; nutty; phenolic
cadena SMILES
Cc1ccc(C)c(O)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-5-7(2)9(10)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
Clave InChI
QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)