8.06770
Nitrobenzene
for synthesis
Sinónimos:
Nitrobenzene
About This Item
presión de vapor
0.3 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
480 °C (DIN 51794)
potencia
640 mg/kg LD50, oral (Rat)
2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
1.8-40 % (v/v)
índice de refracción
n20/589 1.553
pH
8.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
6.0 °C
temperatura de transición
flash point 88 °C
solubilidad
1.90 g/L
densidad
1.20 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.201 - 1.203
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup