8.21897
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
for synthesis
Sinónimos:
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
2.9 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
222 °C
potencia
835 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.0-7.5 % (v/v)
índice de refracción
n20/589 1.4659
pH
12.7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
162 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
temperatura de transición
flash point 50 °C
densidad
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(C)(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
Clave InChI
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup