Merck
W230308
Sigma-Aldrich
Citral
mixture of cis and trans, ≥96%, FG
Sinónimos:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
Seleccione un Tamaño
W230308-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 104,00
9 KG
US$ 450,00
20 KG
US$ 828,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W230308-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 104,00
9 KG
US$ 450,00
20 KG
US$ 828,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
152.23
Número de FEMA:
2303
Beilstein:
1721871
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
109
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.020
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
densidad de vapor
5 (vs air)
presión de vapor
0.2 mmHg ( 200 °C)
Ensayo
≥96%
color
colorless to light yellow
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
densidad
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fresh; lemon; sweet
cadena SMILES
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Clave InChI
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Screening and In Silico Analyses of the Yeast Saccharomyces cerevisiae Σ1278b Bank Mutants Using Citral as a Natural Antimicrobial.: This study evaluates the antimicrobial properties of citral using yeast mutants, highlighting its potential as a natural antimicrobial agent in food safety applications (El Harati et al., 2024).
  • Exploring the binding affinity and characteristics of DcitOBP9 in citrus psyllids.: This research investigates the interaction between citral and the DcitOBP9 protein in citrus psyllids, offering insights into pest control strategies for citrus crops (Pei et al., 2024).
  • Synergistic anti-virulence efficacy of citral and carvacrol against mixed vaginitis causing Candida albicans and Gardnerella vaginalis: An in vitro and in vivo study.: The study demonstrates the enhanced anti-virulence effects of citral combined with carvacrol against pathogens causing mixed vaginitis, providing a basis for potential therapeutic applications (Jothi & Gowrishankar, 2024).
  • Effect of polyethoxylated flavonoids (PMFs)-loaded citral and chitosan composite coatings on citrus preservation: From the perspective of fruit resistance.: This research highlights the efficacy of citral in composite coatings to improve citrus fruit preservation by enhancing resistance against spoilage (Li et al., 2024).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - DIN 51758
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jon Lalko et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 52(1), 62-73 (2008-03-21)
Citral [CAS# 5392-40-5; EINECS# 226-394-6; RIFM # 116; cis- and trans-3,7-dimethyl-2,6-Octadienal] is an important fragrance ingredient appreciated for its powerful lemon-aroma. It is widely used in fragrance formulations and incorporated into numerous consumer products. A comprehensive review of the dermal
Ina Strate et al.
Development (Cambridge, England), 136(3), 461-472 (2009-01-15)
Retinoic acid (RA) is an important morphogen that regulates many biological processes, including the development of the central nervous system (CNS). Its synthesis from vitamin A (retinol) occurs in two steps, with the second reaction--catalyzed by retinal dehydrogenases (RALDHs)--long considered
Xiaoqing Yang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(1), 402-409 (2011-12-14)
Multilayer emulsions containing citral were prepared by the layer-by-layer deposition technique based on the electrostatic interaction between negatively charged emulsion droplets and two positively charged biopolymer coatings, chitosan (CS) and ε-polylysine (EPL). The optimum concentrations of both CS and EPL
Lawrence E Marks et al.
Physiology & behavior, 105(2), 443-450 (2011-09-21)
Stimulus context affects judgments of intensity of both gustatory and olfactory flavors, and the contextual effects are modality-specific. Does context also exert separate effects on the gustatory and olfactory components of flavor mixtures? To answer this question, in each of
Francesca Patrignani et al.
International journal of food microbiology, 160(3), 273-281 (2013-01-08)
High pressure homogenization (HPH) technique is able to significantly reduce spoilage microbiota in fruit juice. On the other hand, aroma compounds and essential oils can have a key role in the microbial stability of these products. For this reason, the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the apparent molarity of Citral, Products W230316, C83007, and W230308?
    1 answer
    1. The apparent molarity of a neat liquid may be calculated from the density and molecular weight.  In the case of citral, the density is 0.888 g/mL and the molecular weight is 152.23 g/mole. By writing the density as 888 g/L, the calculation is 888 g/L divided by 152.23 g/mole = 5.83 mole/L, or 5.83 M.