Documentos clave
8.21112
Sigma-Aldrich
N1-2-Thiazolylsulfanilamid
for synthesis
Sinónimos:
N1-2-Thiazolylsulfanilamid, Sulfathiazol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9N3O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
255.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
200-771-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
199-202 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2[s]ccn2)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2