Documentos clave
8.20938
Sigma-Aldrich
2-Oxobutyric acid
for synthesis
Sinónimos:
2-Oxobutyric acid, α-Ketobutyric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
209-986-9
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
crystals
pH
1.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
68 °C/20 hPa
mp
30-34 °C
temperatura de transición
flash point 81 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C