69230-M
Pig Genomic DNA
High molecular weight, high purity DNA for any application
Sinónimos:
Genomic DNA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Novagen®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
The DNA is supplied in 10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA (TE). Pipet with a wide-bore pipet tip to minimize shearing
Advertencia
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable