Documentos clave
8.20365
Sigma-Aldrich
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride
(mixture of isomeres) for synthesis
Sinónimos:
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, Hexahydrophthalic acid anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O3
Peso molecular:
154.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
236-086-3
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.01 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
395 °C (DIN 51794)
potencia
4040 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
30-33 °C
temperatura de transición
flash point 152 °C
densidad
1.23 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O1C(=O)C2C(CCCC2)C1=O
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1