Merck
136891
Sigma-Aldrich
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
95%
Sinónimos:
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein:
82341
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
densidad de vapor
5.2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
95%
Formulario
flakes
mp
97-103 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][C@@]12CC=CC[C@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2/t5-,6+
Clave InChI
KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
Aplicación
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride (THPA) can be used as:
  • A curing agent for epoxides.
  • A chemical modifier in the modification of polystyrene via Friedel-Crafts acylation for enhancing the thermal stability of the polymer.
  • A reactant for the synthesis of cis-tetrahydroisoindole-1,3-dione derivatives and cyclic diimides.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
312.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
156 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Montmorillonite K-10 supported one-pot synthesis of some symmetric diimides and 3a, 4, 7, 7a-tetrahydroisoindole-1, 3-dione derivatives under solvent-free conditions using microwaves
Habibi D and Marvi O
J. Serb. Chem. Soc., 70(4), 579-583 (2005)
Cong Zhang et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 226, 193-204 (2016-02-21)
Stepwise pH-responsive nanoparticle system containing charge reversible pullulan-based (CAPL) shell and poly(β-amino ester) (PBAE)/poly(lactic-co-glycolic acid) (PLAG) core is designed to be used as carriers of paclitaxel (PTX) and combretastatin A4 (CA4) for combining antiangiogenesis and chemotherapy to treat hepatocellular carcinoma
Influence of cure schedule and stoichiometry on the dynamic mechanical behaviour of tetrafunctional epoxy resins cured with anhydrides
Guerrero P, et al.
Polymer, 37(11), 2195-2200 (1996)
Chemical modification of polystyrene?IV. Electrophilic substitution of polystyrene with cis-1, 2, 3, 6 tetrahydrophthalic anhydride
Biswas M and Chatterjee S
European Polymer Journal, 19(4), 317-320 (1983)
Polymer networks derived from curing of epoxidised linseed oil: influence of different catalysts and anhydride hardeners
Boquillon N and Fringant C
Polymer, 41(24), 8603-8613 (2000)