8.24449
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
for synthesis
Sinónimos:
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, (1R,2R)-(-)-Hexahydrophthalic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in Aceton): -20.0 - -19.0 °
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in Aceton): -20.0 - -19.0 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable