Documentos clave
8.20071
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
for synthesis
Sinónimos:
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Luminol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
208-309-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
crystals
mp
318-320 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[nH]1[nH][c](c2c([c]1=O)c(ccc2)N)=O
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
Clave InChI
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable