Documentos clave
8.18374
Sigma-Aldrich
Sodium tert-butylate
for synthesis
Sinónimos:
Sodium tert-butylate, Sodium-t-butoxide
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CONa
Número de CAS:
Peso molecular:
96.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
212-741-9
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (acidimetric)
Formulario
powder
mp
263 °C
densidad aparente
400 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Clave InChI
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Free NaOH: ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C