Documentos clave
8.14902
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-cyanoacetamide
for synthesis
Sinónimos:
2-Amino-2-cyanoacetamide, ACA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
99.09
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
229-771-3
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
119-122 °C
InChI
1S/C3H5N3O/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,5H2,(H2,6,7)
Clave InChI
JRWAUKYINYWSTA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 124 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable