108448
Cyanoacetamide
99%
Sinónimos:
2-Cyanoacetamide
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
119-121 °C (lit.)
solubilidad
cold water: soluble 1gm in 6.5ml
grupo funcional
amide
nitrile
cadena SMILES
NC(=O)CC#N
InChI
1S/C3H4N2O/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
Clave InChI
DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Cyanoacetamide is a highly reactive compound used as a reaction intermediate in condensation and substitution reactions. [3] [4]
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
419.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
215 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.