Documentos clave
8.14633
Sigma-Aldrich
Betain hydrochloride
for synthesis
Sinónimos:
Betain hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO2 · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
117.15 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
209-683-1
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
crystals
temp. de autoignición
400 °C
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
242-246 °C
solubilidad
647 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+](CC(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
Clave InChI
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable