Documentos clave
8.14287
Sigma-Aldrich
5-tert-Butyl-m-xylene
for synthesis
Sinónimos:
5-tert-Butyl-m-xylene, 1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18
Número de CAS:
Peso molecular:
162.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
202-647-6
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.4 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
560 °C (DIN 51794)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
temperatura de transición
flash point 84 °C (DIN 51758)
densidad
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
Clave InChI
FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.866
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup