333301
2-Methyl-3-indoleacetic acid
98%
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
205 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1[nH]c2ccccc2c1CC(O)=O
InChI
1S/C11H11NO2/c1-7-9(6-11(13)14)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-5,12H,6H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
QJNNHJVSQUUHHE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Reactant for preparation of N-methyl-N-[[(nitrophenyl)sulfonyl]oxy]indoleacetamide derivatives
- Reactant for preparation of indomethacin analogs and derivatives
- Reactant for coupling reaction with diazomethane
- Reactant for prepnaration of (methylindolyl)methyltriazolethiones and (methylindolyl)methylthiadiazolylamines as antidepressant/anticonvulsant agents
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?