233587
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene
98%
Sinónimos:
5-tert-Butyl-m-xylene, sym.-tert-Butyl-m-xylene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
205-206 °C (lit.)
densidad
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
Clave InChI
FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?