Documentos clave
8.14006
Sigma-Aldrich
tert-Butyl hydroperoxide
(70% solution in water) for synthesis
Sinónimos:
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
About This Item
Código UNSPSC:
12352120
NACRES:
NA.22
bp:
37 °C/20 hPa
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
232 hPa ( 60 °C)
Formulario
liquid
potencia
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
628 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
concentración
67.0-73.0% (iodometric)
dilution
(for synthesis)
índice de refracción
n20/D 1.3870
bp
37 °C/20 hPa
mp
-3 °C
temperatura de transición
flash point 38 °C
solubilidad
130-150 g/L
densidad
0.94 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (iodometric): 67.0 - 73.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.938
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
  1. 70% est ce une concentration massique ou molaire?
    1 answer
    1. This product is 70% (70 grams per 100 mL) tert-Butyl hydroperoxide in water. This refers to concentration.