Documentos clave
8.10261
Sigma-Aldrich
Diisoamyl ether
(stabilized) for synthesis
Sinónimos:
Diisoamyl ether, Diisopentyl ether, Isoamyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H22O
Número de CAS:
Peso molecular:
158.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
208-857-4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
2.5 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
172-173 °C/1013 hPa
mp
<-75 °C
temperatura de transición
flash point 46 °C
densidad
0.78 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.775 - 0.777
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.02 %
Identity (IR): passes test