Documentos
8.08691
Sigma-Aldrich
p-Xileno
for synthesis
Sinónimos:
p-Xileno
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,4-(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
106.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-396-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
8.7 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
540 °C
potency
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-7 % (v/v)
bp
138.4 °C/1013 hPa
mp
13.3 °C
transition temp
flash point 24 °C
solubility
0.2 g/L
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Analysis Note
Valoración (GC, % de área): ≥ 99,0 % (a/a)
Densidad (d 20 °C; 4 °C): 0,860 - 0,862
Identidad (IR): pasa la prueba
Debido a su intervalo de fusión específico el producto puede ser sólido, líquido, una masa fundida solidificada o una masa fundida sobreenfriada.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup