Documentos clave
8.02681
Sigma-Aldrich
Cumene
for synthesis
Sinónimos:
Cumene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
120.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
202-704-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
5.3 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
420 °C
potencia
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
10578 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.8-6.0 % (v/v)
bp
153 °C/1013 hPa
mp
-96 °C
temperatura de transición
flash point 31 °C
densidad
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1