Documentos clave
8.06807
Sigma-Aldrich
4-Nitrotoluene
for synthesis
Sinónimos:
4-Nitrotoluene, p-Nitrotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
4-(NO2)C6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
Número índice de la CE:
202-808-0
presión de vapor
0.4 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
456 °C
potencia
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
1.6 % (v/v)
bp
238-239 °C/1013 hPa
mp
50-52 °C
temperatura de transición
flash point 106 °C
solubilidad
0.26 g/L
densidad
1.39 g/cm3
densidad aparente
700 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
Clave InChI
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106.00 °C - closed cup