Key Documents
8.02195
Sigma-Aldrich
Benzoylacetone
for synthesis
Sinónimos:
Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-286-4
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
mp
54-56 °C
solubility
insoluble 0.38 g/L
density
1.09 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1