Documentos clave
8.01268
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzothiazole
for synthesis
Sinónimos:
2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
150.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
205-268-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
form
crystals
mp
127-130 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1N)cccc2
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
InChI key
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c