Documentos clave
8.00589
Sigma-Aldrich
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆)
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinónimos:
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆), Dodecyl 2-methylpropenoate, Lauryl methacrylate, Methacrylic acid dodecyl ester
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
292-094-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
mp
-25 °C
temperatura de transición
flash point 105 °C
densidad
0.87 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
assay n-C12 isomer (GC, area%): 60.0 - 70.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.873 - 0.875
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C